4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, H-Phe(4-F)-OH
PC6759-1G PC6759-5G PC6759-25G
APOSPC6759-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6759-1G APOSPC6759-5G APOSPC6759-25G
4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
4-Fluoro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Pto. de fusión: 247…249 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063064
Núm. CAS: 1132-68-9