4-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6762A-1G PC6762A-5G
APOSPC6762A-1GEA 111 EUR
APOSPC6762A-1G APOSPC6762A-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)anilina 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)anilina
Formula: C₈H₇F₄NO
Pto. Ebullición: 104…108 °C/11mmHg
Densidad: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042377
Núm. CAS: 713-62-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III