3-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)benzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6764-25G PC6764-5G
APOSPC6764-25GEA 741 EUR
APOSPC6764-25G APOSPC6764-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)benzaldehído 95%
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)benzaldehído
Formula: C₉H₆F₄O₂
Pto. Ebullición: 95…97 °C/9mmHg
Densidad: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102,2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 35295-35-3
EINECS: 252-496-5