4-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)benzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6765-1G PC6765-25G PC6765-5G
APOSPC6765-1GEA 58 EUR
APOSPC6765-1G APOSPC6765-25G APOSPC6765-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)benzaldehído 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)benzaldehído
Formula: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,1364 g/mol
Pto. Ebullición: 103 °C/1,7kPa
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039577
Núm. CAS: 35295-36-4