(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)benceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6767-100G PC6767-25G PC6767-5G
APOSPC6767-100GEA 609 EUR
APOSPC6767-100G APOSPC6767-25G APOSPC6767-5G
(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)benceno 98%
(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)benceno
Formula: HF₂CCF₂OC₆H₅
Pto. Ebullición: 152…153 °C
Densidad: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042102
Núm. CAS: 350-57-2
EINECS: 206-505-4
UN: 1993
ADR: 3,III