N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
PC6769-1G PC6769-5G
APOSPC6769-1GEA 29 EUR
APOSPC6769-1G APOSPC6769-5G
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide
Formula: C₄H₇F₂NO₂
MW: 139,1 g/mol
Pto. Ebullición: 40…41 °C/0,7mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06248152
Núm. CAS: 142492-01-1