3-Fluoro-5-nitrobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC6771-1G
PC6771-5G
APOSPC6771-1GEA
223
EUR
APOSPC6771-1G
APOSPC6771-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrilo
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrilo
Formula:
C₇H₃FN₂O₂ Pto. de fusión: 49…54 °C Densidad: 1,41 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05864356 Núm. CAS: 110882-60-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |