4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6780-25G PC6780-50G
APOSPC6780-25GEA 29 EUR
APOSPC6780-25G APOSPC6780-50G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene
Formula: C₉H₈F₄O
MW: 208,1528 g/mol
Pto. Ebullición: 67…69 °C/14mmHg
Densidad: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 61,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042105
Núm. CAS: 1737-11-7
EINECS: 217-086-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III