1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoetano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6783-1G PC6783-5G
APOSPC6783-1GEA 206 EUR
APOSPC6783-1G APOSPC6783-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoetano 97%
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoetano
Formula: C₂HF₄I
Pto. Ebullición: 41…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069111
Núm. CAS: 354-41-6