4,5,6,7-Tetrafluoroindol 95+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4,5,6,7-Tetrafluoro-1H-indol

PC6792E-1G PC6792E-5G
APOSPC6792E-1GEA 881 EUR
APOSPC6792E-1G APOSPC6792E-5G
4,5,6,7-Tetrafluoroindol 95+%
4,5,6,7-Tetrafluoroindol
Formula: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Pto. de fusión: 90…91 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236717
Núm. CAS: 16264-67-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR