4,5,6,7-Tetrafluoroindole-3-carboxaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6792J-1G
APOSPC6792J-1GEA 366 EUR
APOSPC6792J-1G
4,5,6,7-Tetrafluoroindole-3-carboxaldehyde 95+%
4,5,6,7-Tetrafluoroindole-3-carboxaldehyde
Formula: C₉H₃F₄NO
MW: 217,12 g/mol
Pto. de fusión: 234…236 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236718
Núm. CAS: 30683-38-6