(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6794-5G PC6794-100G PC6794-25G
APOSPC6794-5GEA 21.9 EUR
APOSPC6794-5G APOSPC6794-100G APOSPC6794-25G
(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₆FNO₄
Pto. de fusión: 157…162 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973957
Núm. CAS: 203866-13-1