Tetrafluoroisophthalic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluoroisophthalic acid, 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalic acid
PC6795-1G PC6795-5G PC6795-10G
APOSPC6795-1GEA 65.4 EUR
APOSPC6795-1G APOSPC6795-5G APOSPC6795-10G
Tetrafluoroisophthalic acid 98%
Tetrafluoroisophthalic acid
Formula: C₈H₂F₄O₄
MW: 238.0927 g/mol
Pto. de fusión: 212…214 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042379
Núm. CAS: 1551-39-9