Tetrafluoroisoftalonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrafluoro-1,3-benzenedicarbonitrile, Tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile, Tetrafluoro-1,3-dicyanobenzene
PC6797-1G PC6797-25G PC6797-5G
APOSPC6797-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6797-1G APOSPC6797-25G APOSPC6797-5G
Tetrafluoroisoftalonitrilo 98%
Tetrafluoroisoftalonitrilo
Formula: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Pto. de fusión: 76…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013290
Núm. CAS: 2377-81-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III