Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6808-1G PC6808-25G PC6808-5G
APOSPC6808-1GEA 29 EUR
APOSPC6808-1G APOSPC6808-25G APOSPC6808-5G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate
Formula: C₆H₆BF₉O₃
Pto. Ebullición: 77 °C/200mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00093768
Núm. CAS: 659-18-7
UN: 1993
ADR: 3,III