1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6809-5G PC6809-1G PC6809-25G
APOSPC6809-5GEA 51 EUR
APOSPC6809-5G APOSPC6809-1G APOSPC6809-25G
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorobenceno 99%
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorobenceno
Formula: C₆HF₄NO₂
Pto. Ebullición: 80 °C/24mmHg
Densidad: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014686
Núm. CAS: 5580-79-0
EINECS: 226-972-8