1,2,3,5-Tetrafluoro-4-nitrobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,4,6-Tetrafluoronitrobenzene
PC6810-1G PC6810-5G PC6810-10G
APOSPC6810-1GEA 120 EUR
APOSPC6810-1G APOSPC6810-5G APOSPC6810-10G
1,2,3,5-Tetrafluoro-4-nitrobenceno 97%
1,2,3,5-Tetrafluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆HF₄NO₂
Pto. Ebullición: 78…79 °C/20mmHg
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011687
Núm. CAS: 314-41-0
EINECS: 206-246-7