2,3,5,6-Tetrafluorofenol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC6820-100G PC6820-10G PC6820-50G PC6820-25G
APOSPC6820-100GEA 234 EUR
APOSPC6820-100G APOSPC6820-10G APOSPC6820-50G APOSPC6820-25G
2,3,5,6-Tetrafluorofenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorofenol
Formula: C₆H₂F₄O
MW: 166,07 g/mol
Pto. Ebullición: 140…143 °C
Pto. de fusión: 33…39 °C
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002157
Núm. CAS: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR