α-Bromo-3-(difluorometoxi)tolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC6823-500MG
PC6823-1G
PC6823-5G
APOSPC6823-500MGEA
21.9
EUR
APOSPC6823-500MG
APOSPC6823-1G
APOSPC6823-5G
α-Bromo-3-(difluorometoxi)tolueno 98%
α-Bromo-3-(difluorometoxi)tolueno
Formula:
C₈H₇BrF₂O Pto. Ebullición: 76 °C/1mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236232 Núm. CAS: 72768-95-7 UN: 3265 ADR: 8,II |