Bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
PC6834-50G PC6834-5G PC6834-25G PC6834-100G
APOSPC6834-50GEA 58 EUR
APOSPC6834-50G APOSPC6834-5G APOSPC6834-25G APOSPC6834-100G
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio 99%
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio
Formula: C₂F₆LiNO₄S₂
Pto. de fusión: 234…238 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210017
Núm. CAS: 90076-65-6
EINECS: 415-300-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II