Ácido tetrafluoroftalico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6840-100G PC6840-500G
APOSPC6840-100GEA 147 EUR
APOSPC6840-100G APOSPC6840-500G
Ácido tetrafluoroftalico 98%
Ácido tetrafluoroftalico
Formula: C₈H₂F₄O₄
MW: 238,1 g/mol
Pto. de fusión: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002407
Núm. CAS: 652-03-9
EINECS: 211-483-4