4-(Trifluorometoxi)bencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6842-1G PC6842-5G
APOSPC6842-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6842-1G APOSPC6842-5G
4-(Trifluorometoxi)bencenosulfonamida
4-(Trifluorometoxi)bencenosulfonamida
Formula: C₇H₆F₃NO₃S
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798381
Núm. CAS: 1513-45-7