4'-Hidroxi-3'-(trifluorometil)acetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6845-1G PC6845-250MG
APOSPC6845-1GEA 63.8 EUR
APOSPC6845-1G APOSPC6845-250MG
4'-Hidroxi-3'-(trifluorometil)acetofenona
4'-Hidroxi-3'-(trifluorometil)acetofenona
Formula: C₉H₇F₃O₂
Pto. de fusión: 174…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01091005
Núm. CAS: 149105-11-3