3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6848-1G PC6848-5G PC6848-25G
APOSPC6848-1GEA 79.9 EUR
APOSPC6848-1G APOSPC6848-5G APOSPC6848-25G
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Pto. de fusión: 175…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075469
Núm. CAS: 133622-65-8