3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6856-1G PC6856-5G PC6856-250MG
APOSPC6856-1GEA 121 EUR
APOSPC6856-1G APOSPC6856-5G APOSPC6856-250MG
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236241
Núm. CAS: 41429-18-9