2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6866E-25G PC6866E-5G
APOSPC6866E-25GEA 183 EUR
APOSPC6866E-25G APOSPC6866E-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid
Formula: C₃H₂F₄O₂
MW: 146,04 g/mol
Pto. Ebullición: 133…134 °C
Densidad: 1,563 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054686
Núm. CAS: 756-09-2
EINECS: 212-049-7
UN: 3265
ADR: 8,III