3H-Tetrafluoropropionyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6867E-25G PC6867E-5G
APOSPC6867E-25GEA 793 EUR
APOSPC6867E-25G APOSPC6867E-5G
3H-Tetrafluoropropionyl chloride 97%
3H-Tetrafluoropropionyl chloride
Formula: C₃HClF₄O
Pto. Ebullición: 38…40 °C
Densidad: 1,521 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153278
Núm. CAS: 663-73-0
UN: 3265
ADR: 8,II