2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6871-25G PC6871-5G
APOSPC6871-25GEA 114 EUR
APOSPC6871-25G APOSPC6871-5G
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782044
Núm. CAS: 891180-59-9