4-Bromo-7-fluoroindole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6872-1G PC6872-250MG
APOSPC6872-1GEA 524 EUR
APOSPC6872-1G APOSPC6872-250MG
4-Bromo-7-fluoroindole
4-Bromo-7-fluoroindole
Formula: C₈H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095318
Núm. CAS: 883500-66-1