Ácido tetrafluorosuccínico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6880-25G PC6880-5G PC6880-1G
APOSPC6880-25GEA 0 EUR
APOSPC6880-25G APOSPC6880-5G APOSPC6880-1G
Ácido tetrafluorosuccínico 98%
Ácido tetrafluorosuccínico
Formula: C₄H₂F₄O₄
Pto. Ebullición: 150 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 115…117 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042430
Núm. CAS: 377-38-8
EINECS: 206-820-7
UN: 3261
ADR: 8,III