Trifluoruro de boro dihidrato 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6883-100ML PC6883-500ML
APOSPC6883-100MLEA 94.4 EUR
APOSPC6883-100ML APOSPC6883-500ML
Trifluoruro de boro dihidrato 96%
Trifluoruro de boro dihidrato
Formula: BF₃·2H₂O
MW: 103.84 g/mol
Pto. Ebullición: 58…60 °C/1.5mmHg
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 1.636 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149901
Núm. CAS: 13319-75-0
UN: 2851
ADR: 8 II