3-Bromo-4-fluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6885-1G PC6885-5G PC6885-10G
APOSPC6885-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6885-1G APOSPC6885-5G APOSPC6885-10G
3-Bromo-4-fluoropiridina 98%
3-Bromo-4-fluoropiridina
Formula: C₅H₃BrFN
MW: 175.9800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114101
Núm. CAS: 116922-60-2