Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6886-1G PC6886-5G
APOSPC6886-1GEA 203 EUR
APOSPC6886-1G APOSPC6886-5G
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate 95%
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate
Formula: C₁₀H₈F₃NO₃
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862654
Núm. CAS: 386704-15-0