2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC6888-5G PC6888-25G
APOSPC6888-5GEA 69.6 EUR
APOSPC6888-5G APOSPC6888-25G
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₄ClFN₂O
Pto. de fusión: 37…39 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07440062
Núm. CAS: 37554-70-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR