Tetrafluorosuccinyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6894-1G PC6894-5G
APOSPC6894-1GEA 166 EUR
APOSPC6894-1G APOSPC6894-5G
Tetrafluorosuccinyl chloride 95%
Tetrafluorosuccinyl chloride
Formula: C₄Cl₂F₄O₂
MW: 226.94 g/mol
Pto. Ebullición: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013653
Núm. CAS: 356-15-0
UN: 3265
ADR: 8 III