Tetrafluoroterephthalic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,5,6-Tetrafluoroterephthalic acid
PC6900-1G PC6900-5G
APOSPC6900-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6900-1G APOSPC6900-5G
Tetrafluoroterephthalic acid 97%
Tetrafluoroterephthalic acid
Formula: C₈H₂F₄O₄
MW: 238.0900 g/mol
Pto. de fusión: 275…277 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012301
Núm. CAS: 652-36-8
EINECS: 211-489-7