Ácido 2,3,5-trifluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6903-5G PC6903-10G PC6903-1G
APOSPC6903-5GEA 77 EUR
APOSPC6903-5G APOSPC6903-10G APOSPC6903-1G
Ácido 2,3,5-trifluorobenzoico 98%
Ácido 2,3,5-trifluorobenzoico
Formula: C₇H₃F₃O₂
Pto. de fusión: 108…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061200
Núm. CAS: 654-87-5