6-Fluoroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6908-5G
APOSPC6908-5GEA 0 EUR
APOSPC6908-5G
6-Fluoroquinoline
6-Fluoroquinoline
Formula: C₉H₆FN
MW: 147,15 g/mol
Pto. Ebullición: 124 °C/30mmHg
Densidad: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01685512
Núm. CAS: 396-30-5