4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC6909-25G
PC6909-5G
APOSPC6909-25GEA
55.1
EUR
APOSPC6909-25G
APOSPC6909-5G
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Formula:
C₇H₆BFO₃ Pto. de fusión: 215…220 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02093074 Núm. CAS: 374538-01-9 |