Tetrafluorotereftalonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrafluorobenceno-1,4-dicarbonitrilo
PC6910-25G PC6910-100G PC6910-5G
APOSPC6910-25GEA 55.1 EUR
APOSPC6910-25G APOSPC6910-100G APOSPC6910-5G
Tetrafluorotereftalonitrilo 98%
Tetrafluorotereftalonitrilo
Formula: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Pto. de fusión: 197…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001776
Núm. CAS: 1835-49-0
EINECS: 217-397-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III