3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
PC6911-100G PC6911-25G PC6911-5G
APOSPC6911-100GEA 592 EUR
APOSPC6911-100G APOSPC6911-25G APOSPC6911-5G
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Pto. de fusión: 240 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093051
Núm. CAS: 248270-25-9