Ácido (4-cloro-3-fluorofenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(4-cloro-3-fluorofenil)borano
PC6912-1G PC6912-25G PC6912-5G
APOSPC6912-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6912-1G APOSPC6912-25G APOSPC6912-5G
Ácido (4-cloro-3-fluorofenil)metabórico 98%
Ácido (4-cloro-3-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Pto. de fusión: 198…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319010
Núm. CAS: 137504-86-0