4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
PC6913-25G PC6913-5G
APOSPC6913-25GEA 43.5 EUR
APOSPC6913-25G APOSPC6913-5G
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Pto. de fusión: 191…196 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093072
Núm. CAS: 139911-29-8