2,5-Difluoro-4-nitrofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6921-1G PC6921-5G PC6921-250MG
APOSPC6921-1GEA 72.7 EUR
APOSPC6921-1G APOSPC6921-5G APOSPC6921-250MG
2,5-Difluoro-4-nitrofenol
2,5-Difluoro-4-nitrofenol
Formula: C₆H₃F₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039297
Núm. CAS: 120103-18-6