3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6928-10G PC6928-5G PC6928-1G
APOSPC6928-10GEA 351 EUR
APOSPC6928-10G APOSPC6928-5G APOSPC6928-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025378
Núm. CAS: 916420-59-2