2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6929-1G PC6929-10G
APOSPC6929-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6929-1G APOSPC6929-10G
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Densidad: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835355
Núm. CAS: 38186-85-5