2,3,5,6-Tetrafluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6930-5G PC6930-1G PC6930-10G
APOSPC6930-5GEA 232 EUR
APOSPC6930-5G APOSPC6930-1G APOSPC6930-10G
2,3,5,6-Tetrafluorotolueno 98%
2,3,5,6-Tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₄F₄
MW: 164,1 g/mol
Pto. Ebullición: 125…126 °C
Densidad: 1,347 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 5230-78-4
EINECS: 226-028-5
UN: 1993
ADR: 3,III