3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC6934-1G PC6934-5G PC6934-10G
APOSPC6934-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6934-1G APOSPC6934-5G APOSPC6934-10G
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Formula: C₁₇H₆F₁₂O
MW: 454,22 g/mol
Pto. de fusión: 139…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042474
Núm. CAS: 175136-66-0