Fluoruro de talio (I) 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6942-25G PC6942-100G
APOSPC6942-25GEA 152 EUR
APOSPC6942-25G APOSPC6942-100G
Fluoruro de talio (I) 99%
Fluoruro de talio (I)
Formula: FTl
MW: 223.38 g/mol
Pto. Ebullición: 655 °C
Pto. de fusión: 327 °C
Densidad: 8.23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049607
Núm. CAS: 7789-27-7
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,09397