Cloruro de 2-fluoro-6-iodobenzoilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6949-1G PC6949-5G
APOSPC6949-1GEA 0 EUR
APOSPC6949-1G APOSPC6949-5G
Cloruro de 2-fluoro-6-iodobenzoilo 95%
Cloruro de 2-fluoro-6-iodobenzoilo
Formula: C₇H₃ClFIO
Pto. Ebullición: 97…99 °C/5mmHg
Densidad: 1,956 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094410
Núm. CAS: 111771-12-1
UN: 3265
ADR: 8,II